missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC16 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18179129 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18179129 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18179129 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP132182

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC16 Polyclonal specifically detects CDC16 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CDC16
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1.0mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000
Formule 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gène ANAPC6subunit 6, CDC16 (cell division cycle 16, S. cerevisiae, homolog), CDC16 cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), CDC16 homolog, CDC16Hs, cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 16 homolog, Cyclosome subunit 6
Symboles de gène(s) CDC16
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human Apc6. The exact sequence is proprietary.
Poids moléculaire de l’antigène 72 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8881
Spécificité du test Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%). Not yet tested in any other species.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.