missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC26 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Code produit 18029876 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18029876 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18029876 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297346FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC26 Polyclonal specifically detects CDC26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CDC26
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ANAPC12chromosome 9 open reading frame 17, Anaphase-promoting complex subunit 12, anaphase-promoting complex subunit CDC26, APC12anaphase promoting complex subunit 12, C9orf17, CDC26 subunit of anaphase promoting complex, cell division cycle 26, cell division cycle 26 homolog (S. cerevisiae), Cell division cycle protein 26 homolog
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDC26 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 246184
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.