missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdc6 Antibody (cdc6 9H8/5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18010454 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18010454 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18010454 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1002684AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Cdc6 Monoclonal specifically detects Cdc6 in Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cdc6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone cdc6 9H8/5
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène CDC18LHsCDC18, Cdc18-related protein, CDC6 (cell division cycle 6, S. cerevisiae) homolog, CDC6 cell division cycle 6 homolog, CDC6 cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae), CDC6-related protein, cell division control protein 6 homolog, cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 6 protein, HsCdc18, HsCDC6, p62(cdc6)
Symboles de gène(s) CDC6
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Cdc6 from S. cerevisiae.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 990
Espèces cibles Yeast
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.