missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDCP1 Antibody (469114), PerCP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB45151C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CDCP1 Monoclonal antibody specifically detects CDCP1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| CDCP1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 469114 | |
| Western Blot | |
| CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CDCP1, Arg25-Ala667, Accession # Q5U462 | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 64866 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu