Learn More
CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | CDK10 |
|---|---|
| Concentration | 750 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30238140
|
Proteintech
30061-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30237913
|
Proteintech
30061-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CDK10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK10. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK10 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Spécification
| CDK10 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| PISSLRE | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 750 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 8558 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |