missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK4 Antibody (CDK4/7987R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Code produit 18589876 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18589876 0.1 mL, Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18589876 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321078AF594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

CDK4 Monoclonal antibody specifically detects CDK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CDK4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CDK4/7987R
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Cell division protein kinase 4, CMM3, cyclin-dependent kinase 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, melanoma cutaneous malignant, 3, MGC14458, PSK-J3cell division kinase 4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment corresponding to N-terminal of human CDK4 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Protein Kinase, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1019
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.