missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK5RAP3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18613232 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18613232 0.02 mL 0.02mL
18641192 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613232 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2928900.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CDK5RAP3 Polyclonal antibody specifically detects CDK5RAP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CDK5RAP3
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène C53, CDK5 activator-binding protein C53, CDK5 regulatory subunit associated protein 3, FLJ13660, HSF-27, IC53CDK5 regulatory subunit-associated protein 3, ischemic heart CDK5 activator-binding protein C53, LXXLL/leucine-zipper-containing ARFbinding protein, LZAP, MST016, OK/SW-cl.114, Protein HSF-27
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human CDK5RAP3 (NP_788276.1). MEDHQHVPIDIQTSKLLDWLVDRRHCSLKWQSLVLTIREKINAAIQDMPESEEIAQLLSGSYIHYFHCLRILDLLKGTEASTKNIFGRYSSQRMKDWQEIIALYEKDNTYLVELSSLLVRNVNYEIPSLKKQIAKCQQLQQEYSRKEEECQAGAAEMREQFYHSCKQYGITGENVRGELLALVKDLPSQLAEIGAAAQQSLGEAIDVYQASVGFVCESPTEQVLPMLRFVQKRGNSTVYEWRTGTEPSVVERPHLEELPEQVAEDAIDWGDFGVEAVSEGTDSGISAEAAGIDWGIFPES
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80279
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.