missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDS2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-97196B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CDS2 Polyclonal antibody specifically detects CDS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CDS2 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| CDP-DAG synthase 2, CDP-DG synthase 2, CDP-DG synthetase 2, CDP-diacylglycerol synthase (phosphatidate cytidylyltransferase) 2, CDP-diacylglycerol synthase 2, CDP-diglyceride diphosphorylase 2, CDP-diglyceride pyrophosphorylase 2, CDP-diglyceride synthase 2, CDP-diglyceride synthetase 2, CDS 2, CTP:phosphatidate cytidylyltransferase 2, EC 2.7.7, EC 2.7.7.41, FLJ38111, phosphatidate cytidylyltransferase 2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDS2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Endocrinology, Signal Transduction | |
| 8760 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu