missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 13175-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Provides CDP-diacylglycerol, an important precursor for the synthesis of phosphatidylinositol, phosphatidylglycerol, and cardiolipin.Spécification
| CDS2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CDS2 | |
| CDP DAG synthase 2, CDP DG synthase 2, CDP diacylglycerol synthase 2, CDP diglyceride synthase 2, CDS 2, CDS2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 110911, 114101, 8760 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O95674, Q91XU8, Q99L43 | |
| CDS2 | |
| CDS2 Fusion Protein Ag3842 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu