Learn More
CDSN Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CDSN
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16841274
Afficher les documents
Proteintech
13184-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16831274
Afficher les documents
Proteintech
13184-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CDSN, also named as S protein, is important for the epidermal barrier integrity. CDSN is a unique extracellular 52- to 56- kDa glycoprotein found in corneodesmosomes. Pathogenic mutations in CDSN have been linked in humans to genodermatoses affecting both the hair follicle and the epidermis. Inflammatory peeling skin syndrome is caused a novel mutation in CDSN.
Spécification
Spécification
CDSN
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q15517, Q7TPC1
1041, 386463
CDSN Fusion Protein Ag3854
Primary
-20°C
CDSN
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CDSN, corneodesmosin, D6S586E, HTSS, S
Cdsn
IgG
Antigen Affinity Chromatography