missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDY1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18621177 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18621177 100 μg 100µL
18689968 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621177 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305663100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CDY1 Polyclonal antibody specifically detects CDY1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CDY1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène CDY, CDY1A, Chromodomain Protein, Y Chromosome, 1, Chromodomain Protein, Y-Linked, 1, Chromodomain Y-Linked 1, EC 2.3.1.48
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human CDY1 (NP_004671.1). MASQEFEVEAIVDKRQDKNGNTQYLVRWKGYDKQDDTWEPEQHLMNCEKCVHDFNRRQTEKQKKLTWTTTSRIFSNNARRRTSRSTKANYSKNSPKTPVTDKHHRSKNRKLFAASKNVRRKAASILSDTKNMEIINSTIETLAPDSPFDHKTVSGFQKLEKLDPIAADQQDTVVFKVTEGKLLRDPLSRPGAEQTGIQNKTQIHPLMSQM
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9085
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.