Description
CDYL2 Polyclonal specifically detects CDYL2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | CDYL2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formule | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q8N8U2 |
| Alias de gène | CDY-like 2, chromodomain protein, Y-like 2, chromodomain Y-like protein 2, FLJ38866 |
| Symboles de gène(s) | CDYL2 |
| Afficher plus |