missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEA Antibody (PARLAM 4), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Code produit 18031059 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18031059 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18031059 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP197718AF350

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CEA Monoclonal specifically detects CEA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CEA
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PARLAM 4
Conjugué Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène Carcino Embryonic Antigen, Carcinoembryonic antigen
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Clone PARLAM 4 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of Sp 2/0 Ag 14 mouse myeloma cells with spleen cells from a BABL/c mouse immunized with isolated human CEA. The immunogen has been isolated from human colonic carcinoma cells.
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Spécificité du test Most polyclonal CEA antisera show cross-reactivity with related antigens such as biliary glycoprotein (BGP) and non-specific cross-reacting antigen 1/11 (NCA). This antibody does not show cross reactivity, neither with BGP nor with NCA. In immunoblotting the antibody recognizes a single band of 180 kD.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.