Learn More
CEACAM2 Antibody (935610) [PerCP], R&D Systems™
Code produit 18611894 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611894 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611894 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9214C
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CEACAM2 Monoclonal specifically detects CEACAM2 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CEACAM2
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 935610
Conjugué PerCP
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène Bgp;Bgp2;Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 2;Ceacam2-L
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CEACAM-2, Gln35-Asp422, Accession # Q925P2
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26367
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus