missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM6/CD66c Antibody (408), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18244559 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18244559 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18244559 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289669AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

CEACAM6/CD66c Monoclonal specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CEACAM6/CD66c
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 408
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (NP_002474.3; Met 1-Gly 320).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4680
Spécificité du test No cross-reactivity in ELISA with: Human CEACAM1/ CD66a Human CEACAM5/ CD66e
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.