Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (G10F5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Marque: Novus Biologicals NB100-77808
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu