Learn More
CEBP alpha Antibody (4E10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | CEBP alpha |
|---|---|
| Clone | 40000000000 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18617495
|
Novus Biologicals
NBP2-37501-0.025ml |
0.025 mL |
196.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18121069
|
Novus Biologicals
NBP2-37501 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CEBP alpha Monoclonal specifically detects CEBP alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.Spécification
| CEBP alpha | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| C/EBP alpha, C/EBP-alpha, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha, CCAAT/enhancer-binding protein alpha, CEBP | |
| CEBPA | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 40000000000 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 1050 | |
| Purified recombinant fragment of human CEBPA expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 37.5 kDa |
For Research Use Only