Learn More
Manta Diagnostics™ Filtres en nitrate de cellulose avec grille
200 filtres par boîte, emballage individuel
Marque: Manta Diagnostics™ AL2
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Nitrate de cellulose
- Diamètre de 47 mm
- 200 par paquet
- Emballage individuel
- Produit stérile
Spécification
Non autoclavable | |
0,22 μm | |
Bleu | |
200 | |
47 mm |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
Oui | |
1 |