Learn More
Manta Diagnostics™ Filtres en nitrate de cellulose avec grille
200 filtres par boîte, emballage individuel
96.65€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau (membrane) | Nitrate de cellulose |
Stérilité | Stérile |
Couleur de la grille | Bleu |
Emballage individuel | Oui |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16645492
|
Manta Diagnostics™
AL2 |
0,22 μm |
96.65€
200 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16635492
|
Manta Diagnostics™
AL1 |
0,45 μm |
96.65€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Nitrate de cellulose
- 47 mm diamètre
- 200/boîte
- Emballage individuel
- Produit stérile
Spécification
Non autoclavable | |
Stérile | |
Oui | |
1 |
Nitrate de cellulose | |
Bleu | |
200 | |
47 mm |