Learn More
CENTD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit p-200061951 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18669230 0.02 mL 0.02mL
18635300 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18669230 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2920700.02ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
CENTD1 Polyclonal antibody specifically detects CENTD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CENTD1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène Arf and Rho GAP adapter protein 2, ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 2, centaurin, delta 1, Centaurin-delta-1, CENTD1arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 2, cnt-d1, FLJ13675, FLJ44916, KIAA0580centaurin-delta-1, PARX, Protein PARX
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1405-1704 of human ARAP2 (NP_056045.2). LAEPGSAYLVVKRFLTADTIKHCSDRSTLGSIKEGILKIKEEPSKILSGNKFQDRYFVLRDGFLFLYKDVKSSKHDKMFSLSSMKFYRGVKKKMKPPTSWGLTAYSEKHHWHLCCDSSRTQTEWMTSIFIAQHEYDIWPPAGKERKRSITKNPKIGGLPLIPIQHEGNATLARKNIESARAELERLRLSEKCDKESVDSSLKERASMVAHCLEHKDDKLRNRPRKHRSFNCLEDTEPEAPLGQPKGHKGLKTLRKTEDRNSKATLDSDHKLPSRVIEELNVVLQRSRTLPKELQDEQILK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116984
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG