Learn More
Hettich™ Adaptateurs de rotors angulaires 8 emplacements pour centrifugeuses
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1467
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10004467
  • 32.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
  • Adaptateurs de rotors angulaires 8 emplacements pour centrifugeuses
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32A et ROTINA 380/380R
  • Pour rotors 1418 et 1721
Spécification
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses
4 tubes de 1,1 à 15 ml
100 mm
4
Prélèvement sanguin/urine, fond rond, conique, Microliter
17 mm
Centrifugeuses ROTOFIX 32 A et ROTINA 380/380 R avec rotors n° 1418, 1721