Learn More
Hettich™ Adaptateurs de rotors angulaires 8 emplacements pour centrifugeuses
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
32.55€
Specifications
Type | Adaptateur pour centrifugeuses |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses ROTOFIX 32 A et ROTINA 380/380 R avec rotors n° 1418, 1721 |
Product Code | Brand | Capacité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité | Price | Quantity & Availability | |||||
10004467
|
Hettich™
1467 |
4 tubes de 1,1 à 15 ml |
32.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10412305
|
Hettich™
1468 |
50 mL |
32.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Adaptateurs de rotors angulaires 8 emplacements pour centrifugeuses
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32A et ROTINA 380/380R
- Pour rotors 1418 et 1721
Specifications
Adaptateur pour centrifugeuses | |
Centrifugeuses ROTOFIX 32 A et ROTINA 380/380 R avec rotors n° 1418, 1721 |