Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors à plaques pour centrifugeuses
Pour une utilisation avec les rotors à plaques.
139.00€ - 176.00€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
Type de tube | Plaque PCR |
À utiliser avec (équipement) | Tous les godets de rotor MTP/DWP |
Nbre de positions | 4 |
Nb par paquet | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10446332
|
Eppendorf™
5825711009 |
Plaque PCR à 96 puits |
176.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10314862
|
Eppendorf™
5825713001 |
Plaque PCR à 384 puits |
139.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Disponibles en plaques PCR à 96 puits ou 384 puits
- Kits de 2
Spécification
Adaptateur | |
Tous les godets de rotor MTP/DWP | |
2/boîte |
Plaque PCR | |
4 |