Learn More
OHAUS™ Accessoire pour godet de centrifugeuse
Accessoire pour centrifugeuses
520.00€ - 1120.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Multi FC5916R 120 V et centrifugeuse Multi FC5916 120 V |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16692754
|
OHAUS™
30553104 |
MTP x2 V1 |
1120.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16632764
|
OHAUS™
30553119 |
MTP x2 V2 |
520.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16642764
|
OHAUS™
30553121 |
FB x2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Accessoire pour centrifugeuses
- Centrifugeuse Multi FC5916R 120V
- Centrifugeuse Multi FC5916 120V
Spécification
Centrifugeuse Multi FC5916R 120 V et centrifugeuse Multi FC5916 120 V |