Learn More
OHAUS™ Centrifugeuse Multi FC591
Centrifugeuses universelles puissantes et polyvalentes adaptées à pratiquement toutes les applications de laboratoire.
6140.00€ - 9090.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, FCC |
---|---|
Description | Dix vitesses d’accélération et& de décélération, sélection de la durée de fonctionnement de 10 secondes à 99 heures 59 minutes ou continue, rotation rapide, système de réfrigération sans CFC, indication de température de l’échantillon (modèles réfrigérés), système de verrouillage du couvercle, protection contre les survitesses, double détection de déséquilibre |
Capacité | 4 x 750 ml |
Affichage | LCD rétroéclairé |
À utiliser avec (équipement) | Séparation centrifuge, préparation globale des échantillons, pelletisation cellulaire, séparation des protéines, séparation des acides nucléiques, concentration cellulaire, séparation chimique, diagnostics, préparation des échantillons environnementaux, traitement des échantillons de sang |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16652754
|
OHAUS™
30553036 |
FC5916 |
6140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16682754
|
OHAUS™
30553101 |
FC5916R |
9090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Nos centrifugeuses polyvalentes offrent une plateforme de centrifugation à grande vitesse qui peut être personnalisée pour répondre aux besoins du flux de travail à l’aide d’une grande variété de rotors et d’accessoires.
- La conception intuitive des accessoires des centrifugeuses & permet un accès facile aux paramètres et une rotation rapide entre les applications.
- Elles comprennent une reconnaissance automatique du rotor et un écran LCD rétroéclairé.
- Ces centrifugeuses bénéficient d’une ingénierie allemande et de composants de grande qualité, pour une utilisation fiable.
- Elles sont fabriquées en acier inox résistant aux produits chimiques pour garantir la durabilité en laboratoire.
Spécification
CE, FCC | |
4 x 750 ml | |
Séparation centrifuge, préparation globale des échantillons, pelletisation cellulaire, séparation des protéines, séparation des acides nucléiques, concentration cellulaire, séparation chimique, diagnostics, préparation des échantillons environnementaux, traitement des échantillons de sang | |
230 V |
Dix vitesses d’accélération et& de décélération, sélection de la durée de fonctionnement de 10 secondes à 99 heures 59 minutes ou continue, rotation rapide, système de réfrigération sans CFC, indication de température de l’échantillon (modèles réfrigérés), système de verrouillage du couvercle, protection contre les survitesses, double détection de déséquilibre | |
LCD rétroéclairé | |
Quickspin, 10 secondes à 99 heures 59 minutes 59 secondes, Continuµe |