missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEP350 Antibody (CL3423) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-59028AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CEP350 Monoclonal antibody specifically detects CEP350 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| CEP350 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CAP350GM133, centrosomal protein 350kDa, centrosome-associated protein 350, Centrosome-associated protein of 350 kDa, Cep350, FLJ38282, FLJ44058, KIAA0480centrosome associated protein 350 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q5VT06, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL3423 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 9857 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu