Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE
Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
75.45€ - 86.15€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau (doublure) | Silicone/PTFE |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Description | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13439748
|
Fisherbrand™
|
avec étiquette, épaisseur de 1,0 mm, shore A 45° | Oui |
75.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15572320
|
Fisherbrand™
|
Certifié MS, SureStop, 1,0 mm d’épaisseur | Non |
86.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Ambré
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Ambré | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9 / 425 |
Silicone/PTFE | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
PP | |
32 mm |