Learn More
Cetuximab Mouse, Biotin, UltraLys, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
412.00€ - 1800.00€
Spécification
| Antigène | Cetuximab |
|---|---|
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Biotin |
| Espèces hôtes | Hybridoma |
| État réglementaire | RUO |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16447409
|
ACROBiosystems
CEB-BY31-25ug |
25 μg |
412.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16437409
|
ACROBiosystems
CEB-BY31-200ug |
200 μg |
1800.00€
200µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab, recommended for PK/PD.Spécification
| Cetuximab | |
| Biotin | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |