missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFI Monoclonal Antibody (OTI11G3), TrueMAB™, OriGene

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Origene Technologies TA806063

Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17576123

  • 540.87€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Factor I, a serine protease, is a regulatory component of both the alternative and the classical complement pathway. Factor I is synthesized as a single chain precursor of 88 kDa, processed to yield the acitve form, composed of two disulfide-linked chains, the a-chain (50 kDa) and the beta-chain (38 kDa). Plasma concentration is 35 ug/ml.
Spécification

Spécification

CFI
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P05156
CFI
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 340-583 of human CFI produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
OTI11G3
Unconjugated
CFI
AHUS3, ARMD13, C3BINA, C3b-INA, FI, IF, KAF
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3426
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis