Learn More
CFI Monoclonal Antibody (OTI11G3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA806063S
Description
CFI Monoclonal antibody specifically detects CFI in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| CFI | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13751 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3914 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI11G3 | |
| Unconjugated | |
| LAMB3 | |
| AHUS3; ARMD13; C3B/C4B inactivator; C3BINA; C3b-INA; C3b-inactivator; Cfi; complement component factor i; complement component I; complement control protein factor I; complement factor I; Complement factor I heavy chain; Complement factor I light chain; factor i; FI; IF; KAF; Konglutinogen-activating factor; light chain of factor I | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 22-315 of human LAMB3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.