Learn More
CGB5 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18601817 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601817 100 μg 100µL
18613057 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18601817 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300335100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CGB5 Polyclonal specifically detects CGB5 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CGB5
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:5000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène CGB3, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 5 subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide 5, HCG, MGC119822
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CGB5 (Accession#: P01233-1; Met1-Gln165)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 93659
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG