Learn More
cGK1/PRKG1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigène | cGK1/PRKG1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30232564
|
Novus Biologicals
NBP3-38004-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30229043
|
Novus Biologicals
NBP3-38004-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
cGK1/PRKG1 Polyclonal antibody specifically detects cGK1/PRKG1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpécification
| cGK1/PRKG1 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 5592 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| AAT8, cGK, cGK 1, cGK1, cGKI, cGKI-alpha, cGKI-BETA, cGMP-dependent protein kinase I, DKFZp686K042, EC 2.7.11, EC 2.7.11.12, FLJ36117, PKG, PKG1, PRKG1B, PRKG1BMGC71944, PRKGR1A, PRKGR1B, PRKGR1BcGMP-dependent, regulatory, type I, beta, protein kinase cGMP-dependent 1, protein kinase, cGMP-dependent, type I | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human cGK1/PRKG1 (NP_006249.1).,, Sequence:, MGTLRDLQYALQEKIEELRQRDALIDELELELDQKDELIQKLQNELDKYRSVIRPATQQAQKQSASTLQGEPRTKRQAISAEPTAFDIQDLSHVTLPFYPKSPQSKDLIKEAILDNDFMKNLELSQIQEIVDCMYPVEYGKDSCIIKEGDVGSLVYVMEDGKVEVTKEGVKLCTMGPGKVFGELAILYNCTRTATVKTLVNVKLWAIDRQCFQTIMMRTGLIKHTEYMEFLKSVPTFQSLPEEILSKLADVLEETHYENGEYIIRQGARGDTFFIISKGTVNVTREDSPSEDPVFLRTLG | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |