missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGREF1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18562083 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18562083 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18562083 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297367AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CGREF1 Polyclonal antibody specifically detects CGREF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CGREF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène cell growth regulator with EF hand domain protein 1, cell growth regulator with EF-hand domain 1, Cell growth regulatory gene 11 protein, CGR11cell growth regulator with EF hand domain 1, hydrophobestin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CGREF1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10669
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.