Learn More
Lovibond™ Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™
Le kit de test à paramètre unique de comparateur Aqualytic™ Checkit™ comprend tous les matériaux et instructions d’utilisation nécessaires à l’analyse de l’eau mobile et statique d’un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
Marque: Lovibond™ 147210
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Le kit de test à paramètre unique de Comparateur Aqualytic™ Checkit™ inclut tous les matériaux et instructions d‘utilisation nécessaires à l‘analyse mobile et statique de l‘eau d‘un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
- Compact et léger
- Fournit la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser
- Les disques du comparateur contiennent une échelle de couleurs continue pour une correspondance exacte des couleurs entre l’étalon et l’échantillon
Spécification
Ammoniac | |
Appareil comparateur, disques de comparaison de couleurs, cellules, tige d’agitation, réactifs, instructions | |
0 à 1mg/L |
Pour l’analyse de l’eau statique et mobile | |
1 de chaque | |
Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
Sécurité et traitement
- COMPARATOR LOVIBOND 147210 AMMONIA 0 TO 1MG/L
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: salicylic acid, sodium nitropruside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyan