Learn More
Lovibond™ Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™
Le kit de test à paramètre unique de comparateur Aqualytic™ Checkit™ comprend tous les matériaux et instructions d’utilisation nécessaires à l’analyse de l’eau mobile et statique d’un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
57.50€ - 75.20€
Spécification
Comprend | Appareil comparateur, disques de comparaison de couleurs, cellules, tige d’agitation, réactifs, instructions |
---|---|
Type | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
Code produit | Marque | Plage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10570853
|
Lovibond™
147120 |
6 à 7,6mg/L | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10550663
|
Lovibond™
147110 |
5,2 à 6,8mg/L | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264832
|
Lovibond™
147210 |
0 à 1mg/L | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
66.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10081492
|
Lovibond™
147230 |
0 à 1mg/L | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
75.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10580853
|
Lovibond™
147130 |
4 à 10 pH | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725468
|
Lovibond™
147130 |
4 à 10 pH | Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Le kit de test à paramètre unique de Comparateur Aqualytic™ Checkit™ inclut tous les matériaux et instructions d‘utilisation nécessaires à l‘analyse mobile et statique de l‘eau d‘un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
- Compact et léger
- Fournit la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser
- Les disques du comparateur contiennent une échelle de couleurs continue pour une correspondance exacte des couleurs entre l’étalon et l’échantillon
Spécification
Appareil comparateur, disques de comparaison de couleurs, cellules, tige d’agitation, réactifs, instructions | |
Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |