Learn More
Lovibond™ Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™
Le kit de test à paramètre unique de comparateur Aqualytic™ Checkit™ comprend tous les matériaux et instructions d’utilisation nécessaires à l’analyse de l’eau mobile et statique d’un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
Marque: Lovibond™ 147110
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Le kit de test à paramètre unique de Comparateur Aqualytic™ Checkit™ inclut tous les matériaux et instructions d‘utilisation nécessaires à l‘analyse mobile et statique de l‘eau d‘un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
- Compact et léger
- Fournit la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser
- Les disques du comparateur contiennent une échelle de couleurs continue pour une correspondance exacte des couleurs entre l’étalon et l’échantillon
Spécification
pH | |
Appareil comparateur, disques de comparaison de couleurs, cellules, tige d’agitation, réactifs, instructions | |
5,2 à 6,8mg/L |
Pour l’analyse de l’eau statique et mobile | |
1 de chaque | |
Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |