Learn More
Lovibond™ Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™
Le kit de test à paramètre unique de comparateur Aqualytic™ Checkit™ comprend tous les matériaux et instructions d’utilisation nécessaires à l’analyse de l’eau mobile et statique d’un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
Marque: Lovibond™ 147130
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Le kit de test à paramètre unique de Comparateur Aqualytic™ Checkit™ inclut tous les matériaux et instructions d‘utilisation nécessaires à l‘analyse mobile et statique de l‘eau d‘un seul paramètre et est fourni dans un boîtier en plastique robuste et pratique.
- Compact et léger
- Fournit la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser
- Les disques du comparateur contiennent une échelle de couleurs continue pour une correspondance exacte des couleurs entre l’étalon et l’échantillon
Spécification
Appareil comparateur, disques de comparaison de couleurs, cellules, tige d’agitation, réactifs, instructions | |
1 paquet | |
Kit de test à paramètre unique de comparateur CheckIt™ |
30 | |
4 à 10 pH |