Learn More
Fisherbrand™ Racks de congélateurs-coffres ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs-coffres ultra-basse température.
87.50€ - 94.20€
Spécification
Type de produit | Rack vertical |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Cryoboîtes standards 2 po |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur-coffre ultra-basse température |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15709539
|
Fisherbrand™
|
Boîtes de 2 po (13) |
94.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15779529
|
Fisherbrand™
|
Boîtes de 2 po (10) |
87.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15789529
|
Fisherbrand™
|
Boîtes de 2 po (11) |
90.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15799529
|
Fisherbrand™
|
Boîtes de 2 po (12) |
91.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Barre de verrouillage incluse
Spécification
Rack vertical | |
Acier inoxydable | |
Cryoboîtes standards 2 po | |
Congélateur-coffre ultra-basse température |