Learn More
CHL-1/L1CAM-2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | CHL-1/L1CAM-2 |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18642216
|
Novus Biologicals
NBP2-98946-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18623556
|
Novus Biologicals
NBP2-98946-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CHL-1/L1CAM-2 Polyclonal antibody specifically detects CHL-1/L1CAM-2 in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| CHL-1/L1CAM-2 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CALLClose homolog of L1, cell adhesion molecule with homology to L1CAM (close homolog of L1), cell adhesion molecule with homology to L1CAM (close homologue of L1), FLJ44930, L1CAM2L1 cell adhesion molecule 2, MGC132578, neural cell adhesion molecule L1-like protein | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CHL-1/L1CAM-2 (Accession#: AAI04919.1; Met 1-Gln 1080) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| 10752 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |