Learn More
Chlore dans une solution étalon d’huile minérale lourde, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorine in Heavy Mineral Oil standard solution, 1000μg/g (0.10%) |
Quantité | 100 mL |
Numéro MDL | MFCD02264398 |