missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorpyrifos Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-88858
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chlorpyrifos Polyclonal specifically detects Chlorpyrifos in Non-species specific samples. It is validated for ELISA, Immunoaffinity Purification.
Spécification
| Chlorpyrifos | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:500, Immunoaffinity Purification | |
| chlorpyrifos-ethyl, Clorpyrifos | |
| BSA-Chlorpyrifos conjugate | |
| 1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Affinity Purification | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Caprylic acid precipitation | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu