Learn More
CHO cells Rabbit anti-Hamster, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | CHO cells |
|---|---|
| Concentration | 1.33 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16865835
|
Proteintech
27803-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16855835
|
Proteintech
27803-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody is raised by the total CHO cell lysate. It detects all the CHO proteins.
CHO cells (Chinese Hamster Ovary cells) are a laboratory-cultured cell line derived from cells of the ovaries of Chinese hamsters.Spécification
| CHO cells | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Hamster | |
| Chinese Hamster Ovary cells, CHO, CHO cells | |
| Primary | |
| -20°C |
| 1.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |