Learn More
Chondrolectin Antibody (25G6), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18688346 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18688346 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18688346 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259424APC
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Chondrolectin Monoclonal specifically detects Chondrolectin in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Chondrolectin
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 25G6
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA
Formule PBS
Alias de gène C21orf68, chondrolectin, chromosome 21 open reading frame 68, FLJ12627, MT75, PRED12, Transmembrane protein MT75
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Chondrolectin (22-216aa) purified from E. coli
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Developmental Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 140578
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus