Learn More
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Antibody (HCGb/7512R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00€ - 530.00€
Spécification
| Antigène | Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) |
|---|---|
| Clone | HCGb/7512R |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18646174
|
Novus Biologicals
NBP3-20629-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18680215
|
Novus Biologicals
NBP3-20629-20ug |
20 μg |
286.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1082 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| HCGb/7512R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 3 subunit, chorionic gonadotropin beta chain, chorionic gonadotropin beta subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide, hCGB | |
| Recombinant full-length human Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |