Learn More
CHRFAM7A Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498382 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498382 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498382 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335255AF488
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
CHRFAM7A Polyclonal antibody specifically detects CHRFAM7A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CHRFAM7A
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CHRNA7, CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A (familywith sequence similarity 7A, exons A-E) fusion, CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, exons 5-10) andFAM7A (family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion, CHRNA7-DR1alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor-FAM7A hybrid, CHRNA7-FAM7A fusion protein, D-10alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, MGC120482, MGC120483
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human CHRFAM7A (NP_647536.1).,, Sequence:, MQKYCIYQHFQFQLLIQHLWIAANCDIADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCYIDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGIPGKRSERFYECCKEPYPDVTFTVTMRRRTLYYGLNLLIP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 89832
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG