Learn More
Azpack™ Flacons d’injection et de lyophilisation
Assurent une protection optimale du contenu contre le vieillissement prématuré. Les flacons d’injection et de lyophilisation Azpack™ protègent l’intégrité du contenu contre la perte d’efficacité.
170.00€ - 329.00€
Spécification
Type | Flacon |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Type de goulot | Crimp |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10653205
|
Azpack™
10653205 |
2 ml | 14,25 mm (col du dia. ext.) | 39,5 mm |
329.00€
441 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10482913
|
Azpack™
10482913 |
10 mL | 24,25 mm (dia. ext. du col) | 46 mm |
170.00€
154 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqués en verre transparent neutre FIOLAX™
- Résistance chimique, neutralité et imperméabilité excellentes
- Col à sertir
- Fournis sans bouchons
Spécification
Flacon | |
Transparent | |
Verre | |
Crimp |