Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en verre Chromabond™ C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 730014G
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10194891
  • 225.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 13-06-2024
Spécification
Silice
6 ml
500mg
45 μm
Colonne SPE
Hydrophobe
500 m2/g
14 %
SPE
Extraction sur phase solide
Chromabond C18 ec
Oui
60 μm