Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en verre Chromabond™ C18
225.00€ - 280.00€
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 14 %
Type de colonne SPE
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 45 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité de la colonne (métrique) Poids du lit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de la colonne (métrique) Poids du lit Prix Quantité et disponibilité  
10480702
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
730012G
3 ml 200mg
280.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10104901
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
730015G
6 ml 1000mg
247.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10194891
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
730014G
6 ml 500mg
225.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10184891
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
730013G
3 ml 500 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Silice
SPE
45 μm
Colonne SPE
Hydrophobe
500 m2/g
14 %
Extraction sur phase solide
Chromabond C18 ec
Oui
60 μm