Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 Fast Flow
Marque: Macherey-Nagel™ 730402
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Spécification
Silice | |
3 ml | |
200mg | |
100 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |
14 % | |
SPE | |
Extraction en phase solide de composés non polaires | |
Chromabond C18 f | |
Non | |
500 m2/g |