Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg à 300 g. Les cartouches SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS sont des colonnes préconditionnées pour une utilisation directe dans les systèmes Teledyne Isco™. Disponibles en plusieurs tailles avec 25–300 g d’adsorbant SiOH.
188.00€ - 449.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Modèle | Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer mâle |
Type | Colonne SiOH Flash RS |
Type de colonne | Colonne Flash |
À utiliser avec (application) | Chromatographie Flash |
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11653109
|
Macherey-Nagel™
732802 |
25 g de SiOH | 165 mm | D.I. 21,2 mm | 21 bar |
188.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12768322
|
Macherey-Nagel™
732806 |
200 g de SiOH | 200 mm | D.I. 60,0 mm | 12 bar |
449.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12853961
|
Macherey-Nagel™
732805 |
120 g de SiOH | 255 mm | D.I. 36,0 mm | 15 bar |
311.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12758322
|
Macherey-Nagel™
732804 |
80 g de SiOH | 240 mm | D.I. 30,8 mm | 15 bar |
312.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour un fonctionnement pratique et une mise à l’échelle fiable, ces cartouches Flash prêtes à l’emploi peuvent être utilisées avec les systèmes Isco Companion™ et autres systèmes Teledyne Isco CombiFlash™, ou en version autonome pour toutes les combinaisons pompe/détecteur (par exemple, celles de Biotage™, Büchi™)
- Ces cartouches économiques prêtes à l’emploi augmentent la flexibilité et permettent d’économiser du temps et de l’argent
- Améliore la sécurité analytique : stabilité à haute pression, excellente efficacité de séparation, bonne reproductibilité
- Conditionnés avec 25 g à 200 g d’adsorbant SiOH
- Plaques de CCM correspondantes : couches de silice
- Macherey-Nagel™ est l’une des principales sociétés de silice et de CCM
Spécification
PP | |
Colonne SiOH Flash RS | |
Chromatographie Flash |
Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer mâle | |
Colonne Flash | |
À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |